Merck
850151P
Avanti
18:1 PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand 850151P, powder
Synonym(e):
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphat) (Ammoniumsalz)
Größe auswählen
100 μG
CHF 155.00
500 μG
CHF 621.00
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 155.00
500 μG
CHF 621.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H90N2O16P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
977.15
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850151P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850151P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850151P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)57-35-37(59-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)36-58-63(55,56)61-45-42(50)40(48)44(41(49)43(45)51)60-62(52,53)54;;/h17-20,37,40-45,48-51H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,55,5
InChIKey
XDKQBHORSIMQSB-QVUMANCCSA-N
Allgemeine Beschreibung
18:1 PI(5)P (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphat) ist ein Ammoniumsalz von modifiziertem Lipid, das am 9. Kohlenstoff der Dioleoylgruppe eine Doppelung aufweist. Phosphatidylinositol 4-phosphat (PI-4-P) ist eine in der Plasmamembran reichlich vorkommende Phosphoinositidspezies.[1]
Inositolphospholipid-Spezies sind membrangebundene Signalmoleküle, die an fast allen Aspekten der Zellphysiologie beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, -metabolismus, -proliferation und -überleben.
Anwendung
18:1 PI(5)P (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphat) (Ammoniumsalz)) wird in Protein−Lipid-Overlay-Assays verwendet.[2] Es kann in kleinen unilamellaren Vesikeln für Liposom-Flotationsassays eingesetzt werden.[3] Es kann außerdem in verschiedenen Lipidbindungsspezifizitätsstudien eingesetzt werden.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylinositol 4-phosphat (PI-4-P) ist ein wichtiger Faktor, der für den Membrantransport, das polarisierte Wachstum und die Zytoskelettorganisation erforderlich ist.[5]
Verpackung
2-ml-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850151P-100μg)
2-ml-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850151P-500μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Vikram Ghugtyal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(28), 8644-8649 (2015-07-01)
The phospholipid phosphatidylinositol-4-phosphate [PI(4)P], generated at the Golgi and plasma membrane, has been implicated in many processes, including membrane traffic, yet its role in cell morphology changes, such as the budding to filamentous growth transition, is unknown. We show that
Carolyn M Shirey et al.
Analytical biochemistry, 516, 9-12 (2016-10-28)
To reduce costs of lipid-binding assays, allow for multiple lipids to be screened for protein binding simultaneously, and to make lipid binding more user friendly, lipids have been dotted onto membranes to investigate lipid-protein interactions. These assays are similar to
Chao-Yuan Yu et al.
Plant physiology, 183(1), 221-235 (2020-03-25)
Phosphoinositides function as lipid signals in plant development and stress tolerance by binding with partner proteins. We previously reported that Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) phosphoinositide-specific phospholipase C2 functions in the endoplasmic reticulum (ER) stress response. However, the underlying molecular mechanisms of
Mark R Lundquist et al.
Molecular cell, 70(3), 531-544 (2018-05-05)
While the majority of phosphatidylinositol-4, 5-bisphosphate (PI-4, 5-P2) in mammalian cells is generated by the conversion of phosphatidylinositol-4-phosphate (PI-4-P) to PI-4, 5-P2, a small fraction can be made by phosphorylating phosphatidylinositol-5-phosphate (PI-5-P). The physiological relevance of this second pathway is
Lee Dolat et al.
The Journal of cell biology, 214(5), 517-527 (2016-08-24)
Macropinocytosis, the internalization of extracellular fluid and material by plasma membrane ruffles, is critical for antigen presentation, cell metabolism, and signaling. Macropinosomes mature through homotypic and heterotypic fusion with endosomes and ultimately merge with lysosomes. The molecular underpinnings of this