Wichtige Dokumente
850141P
Avanti
16:0 PI
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); PI(16:0/16:0); DPPI; 110657
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850141P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850141P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850141P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C41H79O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)51-31-33(32-52-55(49,50)54-41-39(47)37(45)36(44)38(46)40(41)48)53-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h33,36-41,44-48H,3-32H2,1-2H3,(H,49,50);1H3/t33-,36-,37-,38+,39-,40-,41-;/m1
InChIKey
MRDHBHKPDFRCJQ-VGFLHHNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)