Merck
810351P
Avanti
22-NBD 25-hydroxycholesterol
Synonym(e):
22-[N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)]-25-hydroxy-23-azacholesterol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H46N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.73
UNSPSC-Code:
12352211
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810351P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](CN(CC(C)(C)O)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Anwendung
Fluorescence
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810351P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)