800100C
Avanti
18:1-2:0 DG
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, chloroform
Synonym(e):
1--(9Z-octadecenoyl)-2-acetoyl-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/2:0/0:0); OAG
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL (800100C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800100C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 800100C
Konzentration
2 mg/mL (800100C-10mg)
5 mg/mL (800100C-25mg)
Lipid-Typ
neutral lipids
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
InChIKey
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)