Merck
1.03000
SAFC
Triacetin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Triacetin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-051-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
430 °C
Expl.-Gr.
1.1-7.7 % (v/v)
pH-Wert
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
258 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C
Übergangstemp.
flash point 138 °C
Löslichkeit
64 g/L
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O(C(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Triacetin wird als Lösungsmittel in flüssigen Formulierungen sowie als Weichmacher in Filmbeschichtungen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.