791297P
Avanti
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)
Avanti Research™ - A Croda Brand 791297P, powder
Synonym(e):
bis(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-N′-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (791297P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 791297P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)