Fortfahren mit
C0563
Cardiolipin Natriumsalz aus Rinderherz
≥97% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
Diphosphatidylglycerin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 69.50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 118.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 384.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'270.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 69.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
lyophilized powder
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Cardiolipin ist in der inneren Membran der Mitochondrien lokalisiert. Es enthält 18 Kohlenstoffatome, 3-Phosphatidylgruppen, die über eine Glycerinbrücke verbunden sind. Cardiolipin ist ein wichtiger Bestandteil des Enzyms ATP-Synthase.
Application
Cardiolipin-Natriumsalz aus Rinderherz wird verwendet:
  • als Phospholipidstandard in der Dünnschichtchromatographie zur Quantifizierung der gesamten mitochondrialen Lipide von Neurospora crassa (89)
  • als interner Standard in der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (RP-HPLC) zur Quantifizierung von bakteriellen Lipidextrakten (90)
  • als Antigen zur Beurteilung der IgM-Reaktion bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) (91)
Biochem/physiol Actions
Cardiolipin ist ein mitochondriales Phospholipid, das in niedrigen Konzentrationen in Säugetiergeweben vorzufinden ist. Häufig handelt es sich dabei um eine Membrankomponente. Hemmt die Zellanhaftung von Fibronektin, Vitronektin und Typ-I-Kollagen.
Packaging
Verpackt unter Argon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1649SRE0029840012C
Heart CA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840012C
Heart CA
description
≥97% (TLC), lyophilized powder
description
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC)
description
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
lyophilized powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Molecular weight of Cardiolipin sodium salt from bovine heart C0563 LOT SLCC2621?
    1 answer
    1. Based on the predominating linoleoyl fatty acid residues in this product the approximate molecular weight is 1500.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. According to your COA for item C0563, Cardiolipin protein, the purity was tested by TLC; what are the specific test methods and experimental conditions?
    1 answer
    1. This product is classified at an MQ 200 level. We are unable to provide the analytical method for products classified below an MQ 400. However, general conditions may be shared.
      Sample Concentration - 50 mg/ml
      Solvent - Chloroform
      Detection - Stahl's 214
      Markers - Linoleic acid and Linoleic acid methyl ester