Wichtige Dokumente
700133P
Avanti
3β,25-OH-7-oxo-5-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 700133P, powder
Synonym(e):
3β,25-dihydroxy-7-oxo-5-cholestenoic acid
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700133P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CCCC(C)(O)CO)[C@]4(C)CC3
InChIKey
JGEBMCVWDISKRI-MRAVHIDRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)