568523-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery-RP18-HPLC-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Discovery® HS C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3.2 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
- Im analytischen bis präparativen Maßstab erhältlich
- Äußerst stabil, sichert außergewöhnliche Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf und von Säule zu Säule
- Höhere Hydrophobie, für eine bessere Trennung anspruchsvoller Verbindungen
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Extraction and analyses of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Discovery® C18 column to check: chromatographic data, linearity, specificity and repeatability, LOQ and LOD
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Verwandter Inhalt
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters