Merck
749478
Sigma-Aldrich
Cholesterol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholestene-2,3,4-13C3, 5-Cholesten-3β-ol-2,3,4-13C3
Größe auswählen
2 MG
CHF 484.00
5 MG
CHF 1’040.00
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
CHF 484.00
5 MG
CHF 1’040.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C24H46O
Molekulargewicht:
389.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13+1,17+1,21+1
InChIKey
HVYWMOMLDIMFJA-FCBPLXADSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jamie L York et al.
Food chemistry, 326, 126939-126939 (2020-05-16)
Hen egg yolk from chicken eggs were examined for their mycotoxin, hormone, and fat-soluble vitamin content. A method was developed for multi-class analysis of egg yolk using a dilute/precipitate, centrifuge, and shoot process coupled with on-line sample clean-up using restricted