Wichtige Dokumente
1131858
USP
Cholestanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5α-Cholestan-3β-ol, 3β-Hydroxy-5α-cholestan, Dihydrocholesterin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
cholesterol
Form
solid
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)