Merck
330273W
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
Größe auswählen
100 μG
CHF 172.00
CHF 172.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 172.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H39D4NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.65
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
CHF 172.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (MS)
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,24-,25-,26+/m0/s1/i8D2,12D2
InChIKey
GHCZAUBVMUEKKP-HSOAMOTCSA-N
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330273W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)