Merck
330274W
Avanti
Taurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
Größe auswählen
100 μG
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 191.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H40D4NNaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
525.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (MS)
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330274W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)