Merck
24633
Supelco
1 l Tedlar® PLV-Gasentnahmebeutel mit Thermogreen® LB-2 Septen
Push/Pull Lock Valve (PLV)
Synonym(e):
Tedlar® Gasprobenahmebeutel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Tedlar® PVDF film
Agentur
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Beschreibung
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Verpackung
pkg of 10 bags
Methode(n)
whole air sampling: suitable
B × L
7 in. × 9 in.
Maximales Volumen
1 L
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Allgemeine Beschreibung
Tedlar wird für mehrere U.S. EPA-Methoden zur Probenahme von flüchtigen organischen Verbindungen und Schwefelverbindungen empfohlen. Unser Tedlar besteht aus einer hochwertigen 2-mil-Tedlar-Folie für hervorragende Reaktionsträgheit, Dichtheit, Probenintegrität und gute Rückgewinnungsdaten. Unser Verriegelungsventil (PLV) und Nahtversiegelungsprozess sorgen dafür, dass diese Beutel selbst unter den herausforderndsten Probenahme- und Versandbedingungen strapazierfähig und nahezu dicht sind.
Anwendung
Tedlar-Beutel können verwenden werden als Gefäße für Luft mit Arsenwasserstoffen bei der Bestimmung der atmosphärischen Stabilität von Arsenwasserstoffen.[1]
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Atmospheric stability of arsines and the determination of their oxidative products in atmospheric aerosols (PM 10): evidence of the widespread phenomena of biovolatilization of arsenic.
Jakob R
Journal of Environmental Monitoring, 12 (2), 409-416 (2010)
A Enel et al.
Lab on a chip, 20(7), 1290-1297 (2020-03-12)
Digital microfluidics is known for fine manipulation of sub-millimeter samples, with applications from biological sample preparation to diagnostic testing. Unfortunately, until now, it has been only limited to liquid phases. In this paper, we present a new system based on
Alveolar sampling and fast kinetics of tetrachloroethene in man. I. Alveolar sampling.
Opdam JJ and Smolders F.
British Journal of Industrial Medicine, 43 (12), 814-824 (1986)
Verwandter Inhalt
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. About TedlarGasSamplingBag(1L), do you have appropriate PVC tube (3/16" ID) or any kind of tube to connect the bag to sampling point? General one is very slightly wider than nozzle on it.
    1 answer
    1. The PVC laboratory tubing that has an (I.D.) of 3/16" is Product Z280364-1PAK. However, it must be noted that the polypropylene valve stem is 3/16" in outside diameter (O.D.) which means that the recommended tubing must have 1/4" (I.D.) which is Product Z280372-1PAK.
      Helpful?
  4. For 24633 product, what is the maximum temperature and pressure the bag can withstand? and is it in transparent form?
    1 answer
    1. Tedlar® films are rated for continuous use from -72°C to 107°C (-98°F to 225°F). This Tedlar® PVDF film is transparent. The Tedlar film has a tensile strength of 8000 psi while the recommended fill pressure is 17.7 psi. The maximum fill volume should be limited to 75 - 80 % to allow for pressure changes.
      Helpful?
  5. Is there any recommendation regarding how often the septum can be pierced with a needle for removal of gas, until the septum loses its integrity?
    1 answer
    1. The septum is located at the base flange of the valve with the bag film below. The septum does not come into contact with the sample. The septum allows repeated punctures with syringes without leakage. The number of times the fluoropolymer septum may be punctured before it loses its integrity had not been determined. A small guage needle should assure maximum life of the septum.
      Helpful?
  6. How full can I fill a Tedlar bag, Product 24633, Tedlar® Gas Sampling Bag?
    1 answer
    1. Flush the Tedlar bag several times with nitrogen prior to use. We recommend filling the bag to approximately 80% of capacity.
      Helpful?
  7. What is Tedlar, as used in the description of Product 24633, Tedlar® Gas Sampling Bag?
    1 answer
    1. Tedlar is a polyvinyl fluoride (PVF) film manufactured by DuPont that has excellent resistance to chemicals.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What size of tubing can I use with Product 24633, Tedlar® Gas Sampling Bag?
    1 answer
    1. The polypropylene valve stem is 3/16 inch outside diameter (o.d.) making it suitable for use with most 1/4 inch o.d. tubing.