Merck
Z740620
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, autoclavable
Größe auswählen
24 EA
CHF 137.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EA
CHF 137.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
lid
Verpackung
pack of 24 ea
Schalenkapazität
~100 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)