Merck
P5481
Sigma-Aldrich
Petrischalen, Polystyrol
size 60 mm × 15 mm
Synonym(e):
petri dish, petri plate, petri plates
Größe auswählen
500 EA
CHF 190.00
CHF 190.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 190.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.14
CHF 190.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Materialien
circles
polystyrene
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
disposable
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
Verpackung
pack of 500 ea
Schalenkapazität
~40 mL
Schalendurchm.
60 mm
Größe
60 mm × 15 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Lässt sich leicht mit einer Hand öffnen und schließen und die kantigen Ecken sorgen für Griffigkeit und sicheren Halt. Aufweitung und Länge des Deckelrands sind für leichtes Abnehmen und Aufsetzen des Deckels optimiert. Die Schalen haben drei Lüftungsrippen an der Deckelunterseite, die eine Kondensatansammlung verhindern.
  • Ineinander schiebbare Petrischalen
  • Transparente Ober- und Unterseite
  • Einweg-Petrischale aus Polystyrol für allgemeine mikrobiologische Anwendungen
  • Aus transparentem, nicht-recyceltem Polystyrol geformt
  • Optisch klar
  • Strahlensterilisiert
  • Bei ungeöffnetem Band ist der Inhalt steril
  • Lüftungsrippen sorgen für Luftzirkulation und reduzieren die Kondensatansammlung während der Inkubation
  • Ein aufgeweiteter Deckelrand und kantige Ecken sorgen für gute Griffigkeit, vor allem mit Handschuhen, und ermöglichen das Öffnen und Schließen mit einer Hand
Hinweis: Da diese Schalen aus Polystyrol (nicht Glas) hergestellt sind, können die Schalenwände dünner sein, was einen Größenunterschied im Außendurchmesser von ca. 10 mm ausmacht.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Francisca Ribeiro et al.
Environmental science & technology, 54(15), 9408-9417 (2020-07-10)
Microplastic contamination of the marine environment is widespread, but the extent to which the marine food web is contaminated is not yet known. The aims of this study were to go beyond visual identification techniques and develop and apply a
Md Hossen Ali et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-20)
Application of the nanopriming technique to alleviate seed dormancy has shown promising results in various agricultural crop species. However, there is a dearth of knowledge regarding its potential use in native peatland boreal forest species to alleviate seed dormancy and
Laura Ramalho et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 31(12), 129-129 (2020-12-01)
In this paper, we created a dynamic adhesive environment (DAE) for adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) cultured on smart thermo-responsive substrates, i.e., poly (N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM), via introducing periodic changes in the culture temperature. We further explored the particular