BR455743
BRAND® Petri dish, glass
with lid, soda-lime glass, dish H 20 mm, diam. 100 mm , lid
Synonym(e):
Dishes, Glass, Petri Dishes
Größe auswählen
CHF 36.30
Größe auswählen
About This Item
CHF 36.30
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 455743
Durchmesser
100 mm , lid
Schale H
20 mm
Schalenkapazität
~150 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® Petri dishes are manufactured from excellent quality soda-lime glass with superior finishing.
- The base and cover of the dishes are flat without any bubbles and streaks.
- Features flame polished cut edges.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)