Merck
Z740618
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 50 mm × 17 mm, autoclavable
Größe auswählen
24 EA
CHF 174.00
CHF 174.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EA
CHF 174.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 174.00
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
lid
Verpackung
pack of 24 ea
Schalenkapazität
~30 mL
Schalendurchm. × H
50 mm × 17 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)