Merck
Z408719
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 70-100 μm (B)
Größe auswählen
1 EA
CHF 30.10
CHF 30.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 30.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 30.10
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 943522
AD × L
7 mm × 135 mm
Porengröße
70-100 μm porosity (B)
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)