Merck
Z408778
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 300 mm, porosity 25-50 μm (C)
Größe auswählen
1 EA
CHF 48.40
CHF 48.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 48.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 48.40
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 720216
AD × L
10 mm × 300 mm
Porengröße
25-50 μm porosity (C)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)