Merck
Z177482
Scienceware® gas-dispersion tube
polyethylene
Größe auswählen
4 EA
CHF 94.10
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 94.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13691-0000
Allgemeine Beschreibung
Gerades, glockenförmiges Anschlußstück mit abgedichteter PE-Fritte, Porengröße 70mm, am großen Ende; Rohr (305 x 6.4mm, L x Durchmesser) am anderen Ende; Glocke mit 25.4mm A.-Durchmesser.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what is the porosity?
    1 answer
    1. Porosity is a measurement of open space in a filter and is not determined for this product. The pore rating of the porous polyethylene disc is considered “COARSE” meaning the pores range in diameter from 90µm to 130µm.