Merck
Z279153
Sigma-Aldrich
FEP Gasentnahmebeutel
septum, capacity, 1.2 L
Synonym(e):
Saint Gobain D1075006
Größe auswählen
1 EA
CHF 97.60
CHF 97.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 97.60
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.51
CHF 97.60
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 1.2 L
Verpackung
pack of 1 ea
L × B
6 in. × 10 in.
Fitting
septum
Allgemeine Beschreibung
  • Chemisch resistent
  • Flexibel
  • verhindert Probenkontamination
Wiederverwendbare 127 μm dicke Beutel aus FEP (Fluorpolymer) Folie bieten eine inerte Umgebung für korrosive Gase..Erhältlich entweder mit einem vernickelten Messing An/Aus Ventil für 6,4 mm Schlauch oder mit einem PTFE/Silikon Septum in PP Gehäuse zur Benutzung mit einer Spritzennadel. Zum Sammeln von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid Schwefelwasserstoff, Radon und Mercapt
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)