Merck
Z180742
ACE gas-collecting tube
capacity 250 mL, stopcock for #3, 10 mm O.D. capillary tubing
Größe auswählen
1 EA
CHF 290.00
CHF 290.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 290.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 290.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 740150
Kapazität
250 mL
Fitting
stopcock for #3
Allgemeine Beschreibung
Kapillarrohr, 250mL, #3 Hahn, 10mm A.-Durchmesser, zum Anschluss an Kunststoff- oder Gummischlauch 1:5-Konus-PTFE-Hahn an jedem Ende; Spritzen-Probeneingang mit Septum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)