Merck
30277-U
Supelco
Tedlar® Gas Sampling Bag
1L for EPA TCLP Method
Synonym(e):
Tedlar® Gasprobenahmebeutel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
1 l Tedlar® Gasentnahmebeutel für EPA-TCLP-Verfahren, pkg of 10 bags
Materialien
Tedlar® PVDF film
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 1311 (Toxicity Leaching Procedure)
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Beschreibung
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Verpackung
pkg of 10 bags
Beutelbreite × L
7 in. × 9 in.
Fitting
fitting for Zero Headspace Extractor (ZHE)
Anwendung(en)
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Allgemeine Beschreibung
Tedlar wird für mehrere U.S. EPA-Methoden zur Probenahme von flüchtigen organischen Verbindungen und Schwefelverbindungen empfohlen. Unser Tedlar besteht aus einer hochwertigen 2-mil-Tedlar-Folie für hervorragende Reaktionsträgheit, Dichtheit, Probenintegrität und gute Rückgewinnungsdaten. Unser Verriegelungsventil (PLV) und Nahtversiegelungsprozess sorgen dafür, dass diese Beutel selbst unter den herausforderndsten Probenahme- und Versandbedingungen strapazierfähig und nahezu dicht sind.
The EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) was implemented in 1990 for determining the mobility of organic and inorganic contaminants present in liquids, solids and multiphasic wastes. The TCLP provides a method to determine the potential for any waste leaching in a landfill environment;, according to this procedure, a pressure driven piston system, Zero Headspace Extractor (ZHE), forces liquid waste through a glass fiber filter and into a Tedlar bag for subsequent analysis.
Supelco offers our disposable 1 Liter Tedlar bag for use with the Zero Headspace extractor (ZHE). It features a single stainless steel septum fitting that is designed to be connected to commercially available extractor vessels using a special stainless steel adapter (not sold by Sigma-Aldrich).
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)