Merck
Z279137
Sigma-Aldrich
FEP Gasentnahmebeutel
on/off, capacity, 1.2 L
Synonym(e):
Saint Gobain D1075001
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
capacity 1.2 L
Verpackung
pack of 1 ea
L × B
6 in. × 10 in.
Fitting
on/off
Allgemeine Beschreibung
  • Chemisch resistent
  • Flexibel
  • verhindert Probenkontamination
Wiederverwendbare 127 μm dicke Beutel aus FEP (Fluorpolymer) Folie bieten eine inerte Umgebung für korrosive Gase..Erhältlich entweder mit einem vernickelten Messing An/Aus Ventil für 6,4 mm Schlauch oder mit einem PTFE/Silikon Septum in PP Gehäuse zur Benutzung mit einer Spritzennadel. Zum Sammeln von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid Schwefelwasserstoff, Radon und Mercapt