Merck
Z267805
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 369.00
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 369.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
ZnSe
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 2 mm
Durchlässigkeit
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 2.4 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)