SLW1170/04M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 250 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1170/04M
Größe auswählen
CHF 407.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 407.00
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex flask
flat bottom flask
Verbindung
joint ST/NS neck35 mm I.D.
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1170/04M
Höhe
155 mm
Grundkörperdurchm.
85 mm
Kapazität
250 mL
Hals ID
35 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 6556
- Büchner type flasks for vacuum filtration
- Heavy walls provide increased mechanical strength
- ′Studded′ base to minimise surface abrasion
- With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complies with ISO 6556
- Filtering flasks for vacuum filtration
- Heavy walls provide increased mechanical strength
- With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
- ′Studded′ base to minimise surface abrasion
- 3000 and 5000ml flasks are supplementary to ISO range.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)