Merck
Z247111
Coors Porzellan-Tiegel
High form, capacity 12 mL
Größe auswählen
1 PKG
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 113.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Materialien
porcelain
Kappengröße
B
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Coorstek 66105
Höhe
28 mm
Kapazität
12 mL
Oberteil AD
35 mm
Allgemeine Beschreibung
Ganz glasiert, ausser Boden außen. Temperaturbeständig bis: 1,150 °C; unter Vakuum bis: 1,300 °C. Deckel bitte separat bestellen!
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)