Merck
Z247103
Coors Porzellan-Tiegel
High form, capacity 10 mL
Größe auswählen
1 PKG
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 107.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Materialien
porcelain
Kappengröße
A
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Coorstek 66104
Höhe
26 mm
Kapazität
10 mL
Oberteil AD
31 mm
Allgemeine Beschreibung
Ganz glasiert, ausser Boden außen. Temperaturbeständig bis: 1,150 °C; unter Vakuum bis: 1,300 °C. Deckel bitte separat bestellen!
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)