Merck
Z246271
Inconel® Tiegel
low form, capacity 20 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 85.30
CHF 85.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 85.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 85.30
Check Cart for Availability
Höhe
30 mm
Kapazität
20 mL
Dicke
0.040 in.
Oberteil Durchm.
33 mm
Allgemeine Beschreibung
Ni-Cr-Fe-Legierung 601, ganz besonders stabil gegen: Korrosion, hohe Temperaturen, Carbonisierung, Sulfidierung und Oxidation bei Temperaturen über 1,000°C. Hohe mechanische Stabilität bei höheren Temperaturen. Einsatz auch zur Trocknung und Veraschung biologischer Materialien. Nicht geeignet für die Spurenanalytik von Ni, Cr oder FE. Deckel bitte gesondert bestellen.
Rechtliche Hinweise
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)