This item is a product of CoorsTek and includes the pestle only. This pestle is glazed or smooth up to the grinding surface.
Z247502
Coors™ Porzellanstößel
for Z247464
Größe auswählen
CHF 37.60
Größe auswählen
About This Item
CHF 37.60
Empfohlene Produkte
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66311
Stößel L
114 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
is the inner surface smooth or rough ?