Merck
Z247634
Coors Tiegel mit hohem Aluminiumoxidgehalt
High form, capacity 50 mL
Synonym(e):
High-Alumina Crucible
Größe auswählen
1 EA
CHF 71.30
CHF 71.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 71.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 71.30
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 65504
Höhe
47 mm
Kapazität
50 mL
Oberteil Durchm.
48 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus 99.8% reinem, rekristallisiertem Aluminumoxid - höchste chemische Resistenz unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen und hitzebeständige Metalle (wie Molybdenum, Platinum, Rhodium, Tungsten, Tantalum, und Iridium). Max.Temp. (no load): 1,750 °C.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4