Merck
Z232734
Duran® Filterflasche
Synonym(e):
211917301
Größe auswählen
1 EA
CHF 272.00
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 272.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Materialien
clear borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
self-standing
Verbindung
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type glass hose connector
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
DURAN® 211917301
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
360 mm
Kapazität
5 L
Kolben AD
185 mm
Hals ID
70 mm
Allgemeine Beschreibung
Vakuumfest, mit gläsernem Schlauchstutzen. Gerade Form. Borosilikatglas Typ 3,3, dadurch maximale chemische Beständigkeit
  • Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
  • Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
  • Marking spot for sample identification.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)