Merck
Z232661
Duran® Filterkolben
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks
Größe auswählen
1 EA
CHF 58.90
10 EA
CHF 391.00
CHF 58.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 58.90
10 EA
CHF 391.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 58.90
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Verbindung
joint ST/NS neckI.D. 34 mm
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
case of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212013602
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
155 mm
Kapazität
250 mL
Kolben AD
85 mm
Schlaucholivendurchm.
11 mm , for tube connection
Hals ID
34.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Vakuumfest, mit gläsernem Schlauchstutzen. Borosilikatglas Typ 3,3, dadurch maximale chemische Beständigkeit. Entspricht DIN/ISO 6556
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1