Merck
XX1614706
Millipore
Millipore-Schliffkolben für die Vakuumfiltration
5L, Conical bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
MilliSolve
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Kolbenkapazität
5 L
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Glasvakuum-Filtrationszubehör
Schliffkolben, 5 l, Konusbboden
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in Millipore-Glasvakuum-Filtrationskits enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Ganzglas-Filterhalterkits und das Millipore MilliSolve Kit.
Anwendung
5 l, Konusboden