Merck
Z305200
Duran® Laborflaschen mit Verschlüssen
capacity 1,000 mL, blue PP screw cap and pouring ring
Synonym(e):
Duran-Flasche
Größe auswählen
10 EA
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 191.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL45)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
with cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 21 801 54 5
Kapazität
1,000 mL
Durchm. × H
101 mm × 230 mm
Allgemeine Beschreibung
Originale DURAN®-GL-Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 der Gold-Standard für multifunktionale Laborflaschen. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem Borosilikatglas 3.3 (USP/EP Typ I) geformt, das für seine ausgezeichnete thermische Leistung und hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht ablesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld auf langlebig weißem Emaille. Permanenter Rückverfolgbarkeitscode auf jeder Flasche zur Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge. Originale DURAN®-GL-Flaschen werden komplett mit der emblematisch blauen Polypropylenkappe und den tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware -- Bottles -- Part 1: Screw-neck bottles (does not apply to 10 ml bottle)
  • Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
  • Retrace Code, and certificate for manufacturing lot traceability
  • Fired-on, highly durable white print
  • Suitable for long-term storage
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)