Merck
Z167525
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-Liebig-Kondensator
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
CHF 100.00
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 100.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Etikett
P
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Länge
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Replacement part for Aldrich Air-Sensitive glass kit. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.