Merck
Z232289
Sigma-Aldrich
Filter/Dichtungsscheibe/Entgaser
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M, F
Größe auswählen
1 EA
CHF 891.00
CHF 891.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 891.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 891.00
Check Cart for Availability
Etikett
CC
Verbindung
joint: ST/NS14/20 M, F
Kapazität
100 mL
Porengröße
25-50 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Filter/Wäscher/Entgaser mit Septumeinlaß, Abtropfspitze, seitl. PTFE-Hahn, Schliffhülse oben Schliffkern unten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.