Merck
Z163953
Sigma-Aldrich
Aldrich® Reaktionsröhrchen
Pyrex, L 16 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Pyrex
Pyrex tube
colorless tube
round bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT
ID × AD
14 mm × 20 mm
Länge
16 cm
Röhrchendurchm.
14 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Für Reaktionen in zugeschmolzenen Reaktionsrohren.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)