Merck
WHAGN203NPUAQUSP
Whatman® Mini-UniPrep® G2 Standard Septumeinlass-Starterpack
supplied with single vial compressor, PVDF membrane, pore size 0.45 μm, clear vial color, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z759473, syringeless filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman Article No. 29012777 (US reference)
Whatman GN203NPUAQUSP
Parameter
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
Filterkapazität
500 μL
Farbe
clear vial color
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Mini-UniPrep® G2 ist ein spritzenloser All-in-One-Filter mit einer Filterkammer aus Borosilikatglas. Er ersetzt Spritzenfilter in der UHPLC/HPLC-Probenvorbereitung für unterstützte Autosampler, ist einfacher in der Handhabung und hilft, Verbrauchsmaterialien einzusparen. Vereinfachen Sie Ihre HPLC- und UHPLC-Probenvorbereitung mit unseren spritzenlosen Mini-UniPrep®-G2-Filtern. Diese Filter ermöglichen es Ihnen, vier Schritte in einem auszuführen, und bieten damit eine schnelle, effiziente und weniger materialaufwendige Lösung für die Vorfiltration von Chromatographieproben.
So funktioniert der spritzenlose Mini-UniPrep®-Filter
Die spritzenlosen Mini-UniPrep®-G2-Filter können entweder manuell oder mit einem Multikompressor verwendet werden. Der Multikompressor ermöglicht die Verarbeitung mehrerer Filtrationsproben, wodurch die Vorbereitungszeit der Proben für die chromatographische Analyse weiter reduziert wird.
Die Verwendung des spritzenlosen Mini-UniPrep®-G2-Filters ist ganz einfach. Wenn Sie keinen Multikompressor verwenden, geben Sie die Probe einfach in das Mini-UniPrep®-Gerät, führen den Kolben ein und drücken ihn herunter. Die Probe wird schnell und einfach gefiltert. Durch das einzigartige Design wird die flüssige Probe in das Reservoir des Kolbens gedrückt. Überschüssige Luft entweicht durch die Entlüftungsöffnung, bis die Dichtung verschlossen ist. Anschließend kann der spritzenlose Mini-UniPrep®-Filter in einem Autosampler verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Features an integrated autosampler vial, plunger with attached filter membrane, and septum/cap
  • Borosilicate glass vials eliminate plastic-based leachables that can originate from polypropylene vials
  • Designed to hold up to 0.5 mL of unfiltered sample that can then be loaded directly into an autosampler
  • Easy to see when a sample has been filtered
  • Wide range of membranes with 0.2 and 0.45 µm pore sizes to meet specific requirements
  • Also available in amber glass for light-sensitive samples
Rechtliche Hinweise
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cornelia Podjaski et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 6), 1598-1612 (2015-04-24)
Blood-brain barrier function is driven by the influence of astrocyte-secreted factors. During neuroinflammatory responses the blood-brain barrier is compromised resulting in central nervous system damage and exacerbated pathology. Here, we identified endothelial netrin 1 induction as a vascular response to
Mario Torrado et al.
BioMed research international, 2015, 263151-263151 (2015-07-30)
Spontaneous self-terminating atrial fibrillation (AF) is one of the most common heart rhythm disorders, yet the regulatory molecular mechanisms underlying this syndrome are rather unclear. MicroRNA (miRNA) transcriptome and expression of candidate transcription factors (TFs) with potential roles in arrhythmogenesis
Ingo Thievessen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(11), 4555-4567 (2015-07-22)
Vinculin is filamentous (F)-actin-binding protein enriched in integrin-based adhesions to the extracellular matrix (ECM). Whereas studies in 2-dimensional (2D) tissue culture models have suggested that vinculin negatively regulates cell migration by promoting cytoskeleton-ECM coupling to strengthen and stabilize adhesions, its
Karl Olsson et al.
Skeletal muscle, 5, 26-26 (2015-08-25)
In skeletal muscle, intracellular Ca(2+) is an important regulator of contraction as well as gene expression and metabolic processes. Because of the difficulties to obtain intact human muscle fibers, human myotubes have been extensively employed for studies of Ca(2+)-dependent processes
Carl Hamsten et al.
Journal of proteomics, 126, 155-162 (2015-06-07)
Complement components and their cascade of reactions are important defense mechanisms within both innate and adaptive immunity. Many complement deficient patients still remain undiagnosed because of a lack of high throughput screening tools. Aiming towards neonatal proteome screening for immunodeficiencies