PD1504700
PetriSlides
For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
Synonym(e):
Petrischale für die Membranfiltration
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose membrane
clear device
polystyrene slide
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Petrislides
Verpackung
pkg of (100 units)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Aufnahme
sample(s) (environmental)
Anwendung(en)
bioburden testing
(Beverages, Water)
Kompatibilität
Membrane filtration
Versandbedingung
ambient
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
Der Millipore® Patch Testsatz ist ein tragbarer Testsatz für die Entnahme und Prüfung von Hydraulikflüssigkeiten, Bulk-Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen. Der Testsatz enthält Verbrauchsmaterialien für 100 Tests.