W510106
3-Pentanon
≥99%
Synonym(e):
Diethylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
845 °F
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
pH-Wert
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Dichte
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal
SMILES String
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C