Wichtige Dokumente
101745
4-Heptanon
98%
Synonym(e):
Butyron, Dipropylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.93 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−33 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?