Merck
W501603
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyd
≥97%
Synonym(e):
Furan-3-aldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.08
Beilstein:
105852
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
144 °C/732 mmHg (lit.)
Dichte
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sulfurous
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
InChIKey
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)