Merck
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-Nitrostyrol
97%
Synonym(e):
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)-benzol, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-nitroethen
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
InChIKey
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1