Merck
M19600
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-Butanon
98%
Synonym(e):
Anisylaceton
Größe auswählen
10 G
CHF 25.20
CHF 25.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 25.20
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
Beilstein:
1869592
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 25.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8 °C (lit.)
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)