Merck
W248099
Sigma-Aldrich
Fenchol
natural, ≥97%, FG
Synonym(e):
Fenchol
Größe auswählen
W248099-SAMPLE-K
CHF 60.80
100 G
CHF 82.30
1 KG
CHF 398.00
CHF 60.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W248099-SAMPLE-K
CHF 60.80
100 G
CHF 82.30
1 KG
CHF 398.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
FEMA-Nummer:
2480
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
02.038
NACRES:
NA.21
CHF 60.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.510
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
39.0-45.0 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
camphoraceous; woody; pine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@](C)(C1)[C@@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
InChIKey
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)