Merck
W415655
Sigma-Aldrich
Menthyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
Größe auswählen
W415655-SAMPLE-K
CHF 42.00
100 G
CHF 210.00
500 G
CHF 683.00
CHF 42.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W415655-SAMPLE-K
CHF 42.00
100 G
CHF 210.00
500 G
CHF 683.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.38
FEMA-Nummer:
4156
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.154
CHF 42.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; minty; sweet
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C4(OC3O)c5c(cc(cc5)O)Oc6c4ccc(c6)O)F)F
InChI
1S/C27H14F5NO6/c28-20-19(21(29)23(31)24(32)22(20)30)25(36)33-10-1-4-14-13(7-10)26(37)39-27(14)15-5-2-11(34)8-17(15)38-18-9-12(35)3-6-16(18)27/h1-9,26,34-35,37H,(H,33,36)
InChIKey
AJIMMVOZOJXJKD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)