W267020
p-Anisaldehyd
natural, FG
Synonym(e):
4-Methoxybenzaldehyd, Weißdorn
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChIKey
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?