Merck
W394807
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanon
≥99%
Synonym(e):
Tetrahydro-p-kresol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H9(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
FEMA-Nummer:
3948
Beilstein:
506746
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
musty; animal
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.4443 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; animal
SMILES String
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Methylcyclohexanone is a cyclic flavor ketone that is reported to be present in volatile oil of roasted sesame seeds.[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Identification of volatile flavor components of the oil from roasted sesame seeds.
Nakamura S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1891-1899 (1989)